AuftragsverfolgungKontakt
API-Präzisions-Hydrometer
API-Präzisions-Hydrometer
, S555 HL-14, 39…51 °API, 0,1 °API, -18…+66 °C, 380 mm
Katalognr. SCNL3122040S
Anbieter:   Ludwig Schneider
API-Präzisions-Hydrometer
Katalognr. SCNL3122040S
Anbieter:  Ludwig Schneider
API-Präzisions-Hydrometer
API-Präzisions-Hydrometer
, S555 HL-14, 39…51 °API, 0,1 °API, -18…+66 °C, 380 mm
Preis
SFr. 81.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
API-Präzisions-Hydrometer mit blauem Füllthermometer.
Referenztemperatur: 15,5 °C
Fehlergrenze: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Ordering information: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Delivery information:
Packaging: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Technische Daten
  • Temperaturbereich:
    -18…+66 °C
  • Länge:
    380 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,1 °API
  • Modell:
    S555 HL-14
  • Messbereich:
    39…51 °API