AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
127 H-62, 1,100 - 1,150 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
  SCNL3222013
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
  SCNL3222013
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
127 H-62, 1,100 - 1,150 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
SFr. 30.70
1 * 1 ST
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
  • Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
  • Ohne Thermometer
  • Zur Kalibrierung geeignet
Ordering information: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Packaging: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    10
  • Teilung:
    0,001 sp/gr
  • Modell:
    127 H-62
  • Messbereich:
    1,100 - 1,150 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222013
  • Referenztemperatur:
    15,5 °C