AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
140 H-62, 1,750 - 1,800 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Codice catalogo SCNL3222026
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Codice catalogo SCNL3222026
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
140 H-62, 1,750 - 1,800 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Price
SFr. 36.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
  • Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
  • Ohne Thermometer
  • Zur Kalibrierung geeignet
Informazioni per l'ordine: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Confezione: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
Specifiche
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    23
  • Teilung:
    0,001 sp/gr
  • Modell:
    140 H-62
  • Messbereich:
    1,750 - 1,800 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222026
  • Referenztemperatur:
    15,5 °C