Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
ASTM-Aräometer, 5H-62, 39…51 °API, 0,1 °API, 330 mm
SCNL3202005
Diese kalibrierten Präzisions-Aräometer sind ohne Thermometer ausgeführt.
Fehlergrenze: ±0,1° API
Bezugstemperatur: 15,5 °C
: American Petroleum Institute (API) und ASTM E100-10.
: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
- Bezeichnung:ASTM-Aräometer
- Länge:330 mm
- Seq:05
- Teilung:0,1 °API
- Modell:5H-62
- Messbereich:39…51 °API