Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
ASTM-Aräometer, 6H-62, 49…61 °API, 0,1 °API, 330 mm
Katalognr. SCNL3202006
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese kalibrierten Präzisions-Aräometer sind ohne Thermometer ausgeführt.
Fehlergrenze: ±0,1° API
Bezugstemperatur: 15,5 °C
Zertifizierung: American Petroleum Institute (API) und ASTM E100-10.
Verpackung: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Technische Daten
- Bezeichnung:ASTM-Aräometer
- Länge:330 mm
- Teilung:0,1 °API
- Modell:6H-62
- Messbereich:49…61 °API