AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
104 H-62, 0,750 - 0,800 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Katalognr. SCNL3222003
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Katalognr. SCNL3222003
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
104 H-62, 0,750 - 0,800 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Preis
SFr. 28.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
  • Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
  • Ohne Thermometer
  • Zur Kalibrierung geeignet
Informations de commande: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Emballage: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
Technische Daten
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,001 sp/gr
  • Modell:
    104 H-62
  • Messbereich:
    0,750 - 0,800 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222003
  • Referenztemperatur:
    15,5 °C