Präzisions-Aräometer, ASTM E100
106 H-62, 0,850 - 0,900 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Katalognr. SCNL3222005
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
- Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
- Ohne Thermometer
- Zur Kalibrierung geeignet
: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
Technische Daten
- Länge:260 mm
- Seq:05
- Teilung:0,001 sp/gr
- Modell:106 H-62
- Messbereich:0,850 - 0,900 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222005
- Referenztemperatur:15,5 °C