AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
85 H-62, 0,800 - 0,850 sp/gr, 0,0005 sp/gr, 330 mm
Catalog # SCNL3222054
Supplier:   Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Catalog # SCNL3222054
Supplier:  Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
85 H-62, 0,800 - 0,850 sp/gr, 0,0005 sp/gr, 330 mm
Price
SFr. 34.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
  • Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
  • Ohne Thermometer
  • Zur Kalibrierung geeignet
Ordering information: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Packaging: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
Specifications
  • Länge:
    330 mm
  • Seq:
    28
  • Teilung:
    0,0005 sp/gr
  • Modell:
    85 H-62
  • Messbereich:
    0,800 - 0,850 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222054
  • Referenztemperatur:
    15,5 °C