Ultrapure water systems, Barnstead™ Smart2Pure™
Product Details & Documents
The Barnstead Smart2Pure™ system is a compact system that converts tap water into both ASTM Type I and Type II water. It produces 3 or 6 liters of ultra-pure water per hour.
- Validated 0,2 µm final filter can be autoclaved up to 5 times
- UV-Oxidation reduces organic compounds in the water to ultra-low levels as well as microorganisms and their metabolites (on UV systems only)
- Internal ultrafilter (UF) is flushed automatically and has a large surface area to ensure the highest retention of endotoxins and nucleases (on UF systems only)
- Dispensing is easy and features variable speed controlled flow
- Display can be tilted for optimal reading
- Space-saving design: Can be positioned on the bench or mounted to the wall
Smart2Pure™ 3 and 6 systems feature a built-in 6 L reservoir to store the Type 2 water. The Smart2Pure 12 system can be combined with a 30 or 60 L reservoir for added storage capacity.
Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick-connect for fast replacement:
- Module 1 offers a combination of pre-treatment and the reverse osmosis membrane
- Module 2 includes a polishing cartridge that contains high quality ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life
Ideal for molecular biology, microbiology and analytical chemistry applications.
: Systems include RO/pre-treatment cartridge, an ultrapure polisher cartridge, sterile 0,2 µM filter, and UV lamp and/or UF filter where applicable. 3 and 6 L/h version also include an internal 6 L tank with vent filter.
Smart2Pure™ Pro systems are complete systems including a 30 or 60 L reservoir.
Technische Daten
- Bezeichnung:Smart2Pure™ 3 UV/UF, 3 l/h (Type II water), with 6 l integrated tank, UV oxidation and ultrafiltration membrane
- Seq:10
- Cat. No.:171-1033
- TOC-Gehalt:1 - 5 ppb
- Modell:Smart2Pure™ 3 UV/UF
- Fließrate:0,6 l/min
- Bakterien:<1 CFU/ml
- B×T×H:305×400×545 mm
- Spezifischer Widerstand bei +25 °C:Type 1: 18,2 MΩ/cm
Type 2: 10 - 15 MΩ/cm - Stromaufnahme:0,06 kW
- Leitfähigkeit:Type 1: 0,055 µS/cm
Type 2: 0,067 - 0,1 µS/cm - Partikel:<1/ml (@ >0,2 μm)
- Endotoxin:0,005 EU/ml
- Gewicht:22 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BARN09.4001Vorbehandlungskartusche, mit 254-mm-Filtergehäuse, 5-µm-Filter und HärtestabilisatorEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 695.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BARN06.5001Steriler Überlauf für Reservoir, nur für Smart2Pure 12 LPHEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 223.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BARN06.5002CO2-Absorber und Sterilfilter, 0,2 μm, nur für Smart2Pure 12 LPHEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 456.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BARN09.4003Filter Vorbehandlung für das Smart2Pure-System, inkl. Filtergehäuse und 1-µm-Filter, zur Verwendung mit: Smart2Pure, LabTower RO, LabTower TIIEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 239.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BARN09.1020Thermo Scientific™ Barnstead™ WassersystemkartuschenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 694.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis