Kochhose, C070
Schwarz, XS, Regular
Katalognr. PRTWC070BKRXS
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Hosen sind aus Kingsmill-Material gefertigt, das aus 65% Polyester und 35% Baumwolle besteht. Das Material ist vollständig einlaufvorbehandelt und verfügt über eine ausgezeichnete Farbstoffretention. Die Texpel-Beschichtung sorgt für einen fleckabweisende Oberfläche, die vor alltäglichen Verschmutzungen schützt.
- Texpel-Beschichtung: Flüssigkeiten perlen an dem Kleidungsstück ab, so kann Verschüttetes schnell aufgewischt werden
- Komplett elastischer Bund mit Kordelzug
- Zwei Seitentaschen
- Erhältlich in normaler oder langer Passform
Farbe: Schwarz
Gewicht: 190 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XS
- Passform:Regular
- Farbe:Schwarz
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWC070BKRXS
- Modell:C070
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Lebensmittel-Bereich
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:190 g/m²