VWR®, IOS W-Plan MET Objektive
IOS W-Plan MET Objektiv (ohne Deckglas), 50×/0,75 mm
Katalognr. 630-2159
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Objektive liefern präzise Leistung ohne Deckglas, da sie NCG (ohne Deckglas) sind. Sie sind für metallurgische und epi-illumination Anwendungen vorgesehen. Ideal für den Routinebedarf im Labor.
Ausgelegt zur Sicherstellung der Bildfeldplanheit bis F.N. 22, basierend auf einem unendlichkeitskorrigierten optischen System.
Dokumente
VWR® for Microscopy
Produktliteratur
Technische Daten
- Vergrößerung:50×/0,75 mm
- Bezeichnung:IOS W-Plan MET Objektiv (ohne Deckglas)