Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Moexipril Related Compounds, Reference Standard | Avantor

Moexipril Related Compounds, Reference Standard

Moexipril Related Compound G, USP reference standard, Vial, 20 mg
Katalognr. 1445664.
Anbieter:   USP
Moexipril Related Compounds, Reference Standard
Katalognr. 1445664.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  
Moexipril Related Compounds, Reference Standard

Moexipril Related Compound G, USP reference standard, Vial, 20 mg

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 580.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 mg
Product Details & Documents

USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.

Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Vial
  • VE:
    20 mg
  • Normen:
    USP reference standard
  • Bezeichnung:
    Moexipril Related Compound G
  • Cat. No.:
    1445664.
  • Synonym(s):
    (S)-6,7-dimethoxy-2-{(S)-2-[(S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, hydrochloride
  • Bezeichnung:
    Moexipril Related Compound G

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..