Airless-Spender, ecosolution®
200 ml, 131 mm, 52 mm
Catalog # SEMA7502
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Flasche aus Polypropylen.
- Zieht sich beim Dosieren zusammen und sorgt automatisch für eine fast vollständige Entleerung des Inhalts
- Inhalt ist luftgeschützt
- Spenderpumpe wird nach dem Befüllen einfach aufgesteckt
- Ideal für viskose Produkte wie Lotionen oder Cremes
Die Spenderpumpen verfügen über einen praktischen Verschlussmechanismus (¹/₄ Drehung nach links). Pumpen sind in einer kurzen und langen Ausgussversion (Schnabel) erhältlich. Die kurze Version ist mit einem zusätzlichen, transparenten Schnappdeckel ausgestattet.
Volumen pro Dosierung (Hub): 1,5 ml
Specifications
- Ext.Ø:52 mm
- Kapazität:200 ml
- Höhe:131 mm
- Seq:02