AuftragsverfolgungKontakt
Airless-Spender, ecosolution®
100 ml, 96 mm, 44 mm
  SEMA7501
 :   SEMADENI
Airless-Spender, ecosolution®
  SEMA7501
 :  SEMADENI
Airless-Spender, ecosolution®
100 ml, 96 mm, 44 mm
SFr. 127.00
1 * 100 ST
Flasche aus Polypropylen.
  • Zieht sich beim Dosieren zusammen und sorgt automatisch für eine fast vollständige Entleerung des Inhalts
  • Inhalt ist luftgeschützt
  • Spenderpumpe wird nach dem Befüllen einfach aufgesteckt
  • Ideal für viskose Produkte wie Lotionen oder Cremes
Die Spenderpumpen verfügen über einen praktischen Verschlussmechanismus (¹/₄ Drehung nach links). Pumpen sind in einer kurzen und langen Ausgussversion (Schnabel) erhältlich. Die kurze Version ist mit einem zusätzlichen, transparenten Schnappdeckel ausgestattet.
Volumen pro Dosierung (Hub): 1,5 ml
  • Ext.Ø:
    44 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    96 mm
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.