Gas regulators
Two stage gas regualtor for oxygen, brass body, PTFE seals, stainless steel diaphragms, 15 psig outlet pressure with 30 psig gauge, 1/8” swagelok outlet fitting, suits ICP-MS
Katalognr. HEWL0101-1537
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
These gas regulators ensure that ICP-MS applications and methods are carried out with the consistent and stable gas flows. Effective gas regulation is vital for ensuring that ICP-MS systems operate from a stable basis allowing industry-leading levels of sensitivity to be achieved in relevant systems.
A range of specific models have been developed for various important gases and manufactured according to high standards.
Technische Daten
- Bezeichnung:Two stage gas regualtor for oxygen, brass body, PTFE seals, stainless steel diaphragms, 15 psig outlet pressure with 30 psig gauge, 1/8” swagelok outlet fitting, suits ICP-MS
- Seq:07
- Cat. No.:HEWL0101-1537
- Max. inlet pressure:207 bar
- Outlet pressure:1,03 bar
- Typ:Two stage
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



