AuftragsverfolgungKontakt
Overalls, 4500 | Avantor
Overalls, 4500
Weiß, 3XL
Katalognr. MMMA4500W3XL
Anbieter:   3M
Overalls, 4500
Katalognr. MMMA4500W3XL
Anbieter:  3M
Overalls, 4500
Overalls, 4500
Weiß, 3XL
Preis
SFr. 152.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
This simple overall made of durable PP fabric is suitable for non hazardous applications where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean or dry
  • Breathable and light duty protection
  • Two-way zip with storm flap
  • Elasticated 2-panel hood, cuffs, ankles and waist
Typical applications include: Domestic DIY use, light duty industrial cleaning and maintenance applications.
Gewicht: 45 g/m²
Zertifizierung: Cat. I
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    MMMA4500W3XL
  • Modell:
    4500
  • Stoff:
    PP
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Labor|Industrie
  • Gewicht:
    45 g/m²