Temperiersysteme
ICC Kompakt-Einhängethermostate ermöglichen die flexible Kopplung an Wasserbäder unterschiedlicher Volumina. Sie sind für das Temperieren von Flüssigkeiten bis zu Temperaturen von 150 °C ausgelegt. Der praktische Tragegriff und das kompakte Design ermöglichen einen einfachen Transport sowie eine komfortable Nutzung. Eine wirtschaftliche und attraktive Lösung für Basisanwendungen wie das Temperieren von Proben und das Erwärmen von Glaswaren.
- Einstellbarer Temperatursicherheitskreis
- Umschaltung von externer auf interne Temperaturkontrolle per Knopfdruck (nur control-Modelle)
- Optische und akustische Warnsignale, z.B. bei Überhitzung
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
Die IC Einhängethermostate sind für die Temperierung von Flüssigkeiten in offenen oder abgedeckten Wasserbädern bis 250 °C konzipiert. Die flexible Badbrücke ermöglicht eine einfache Montage auf verschiedenen Wasserbädern. Die IC-Steuereinheit ist mit einem abnehmbaren Wireless Controller (WiCo) für eine einfache und sichere Bedienung ausgestattet. Die erweiterte Leistung bietet eine Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Analytik und Materialprüfung.
- Heizleistung:2 kW
- Kapazität:12 l
- Seq:11
- B×T×H:145×200×340 mm
- Typ:ICC control pro 12
Accessories
- BezeichnungFür
- BezeichnungKapazitätFür
- BezeichnungKapazitätFür
- TypBezeichnungTemperaturbereich
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterKleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werden1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
- BezeichnungFür
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette GerätebibliothekAlle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werden1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
- Bezeichnung
- BezeichnungKapazitätFür
- BezeichnungKapazitätFür
- IKAA4471500Kleine Abdeckung für kleine Bäder__ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c1 * 1 ST - SFr. 208.00
- BezeichnungKapazitätFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungKapazitätFür
- BezeichnungKapazitätFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungKapazitätFür
- BezeichnungKapazitätFür
- TypBezeichnungTemperaturbereich
- Bezeichnung
- BezeichnungFür
- BezeichnungKapazitätFür
- BezeichnungFür
- Bezeichnung
- BezeichnungFür
- TypBezeichnungTemperaturbereich
- BezeichnungKapazitätFür
- Bezeichnung
- IKAA2606700Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °C1 * 1 ST - SFr. 1’750.00