AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes, disposable, MBL®
Pasteur pipette, unwadded, open tip, 2 ml, 230 mm
Katalognr. BIBBSPP004
Anbieter:   SciLabware
Pasteur pipettes, disposable, MBL®
Katalognr. BIBBSPP004
Anbieter:  SciLabware
Pasteur pipettes, disposable, MBL®
Pasteur pipettes, disposable, MBL®
Pasteur pipette, unwadded, open tip, 2 ml, 230 mm
Preis
SFr. 82.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda lime glass, unwadded.
  • Single use Pasteur pipetts for the transfer of small volumes of liquid
  • Pasteur pipettes have a tip internal diameter of 1,1 mm
  • Can be combined with either clear silicone or red latex natural rubber teats (supplied separately)
 : Conform to USP Type III requirements.
Technische Daten
  • Kapazität:
    2 ml
  • Bezeichnung:
    Pasteur pipette, unwadded, open tip
  • Länge:
    230 mm
  • Seq:
    02