AuftragsverfolgungKontakt
Detektierbare Pflaster
Detektierbare Pflaster
Detektierbare Fingerpflaster, blau, Nachfüllpackung für Spender, 10 Pflaster, 180×20 mm, 160×57×122 mm
Katalognr. SOEH1009988
Anbieter:   SOEHNGEN
Detektierbare Pflaster
Katalognr. SOEH1009988
Anbieter:  SOEHNGEN
Detektierbare Pflaster
Detektierbare Fingerpflaster, blau, Nachfüllpackung für Spender, 10 Pflaster, 180×20 mm, 160×57×122 mm
Preis
SFr. 11.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Diese blauen detektierbaren Pflaster wurden speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Durch eingearbeitete Metallstreifen sind sie mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar.
  • Pflaster werden von den meisten Metalldetektoren, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, erkannt
  • Atmungsaktiv und hautfreundlich
  • Qualitativ hochwertige, hypoallergene Pflaster
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Detektierbare Fingerpflaster, blau, Nachfüllpackung für Spender, 10 Pflaster
  • L×B:
    180×20 mm
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    160×57×122 mm