AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton
Kryoboxen, Karton
—, Weiß, - mm, - mm, 134×67×50 mm
Catalog # RATI5160028
Supplier:   RATIOLAB
Kryoboxen, Karton
Catalog # RATI5160028
Supplier:  RATIOLAB
Kryoboxen, Karton
Kryoboxen, Karton
—, Weiß, - mm, - mm, 134×67×50 mm
Price
SFr. 45.20
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes, cryo resistant cardboard.
  • Temperature resistant down to -80 °C
  • Wwater-repellent finish
For storage of cryovials at low temperatures
Specifications
  • Fächer:
  • Für Röhrchen Ø:
    - mm
  • Außen B×T×H:
    134×67×50 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    - mm
  • Seq:
    02