AuftragsverfolgungKontakt
Temperature Probes for Heating Mantle Controller | Avantor
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Temperature probes SS300, standard version, 4,8×250 mm
Katalognr. WITGDH.WHP503040
Anbieter:   witeg Labortechnik
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Katalognr. WITGDH.WHP503040
Anbieter:  witeg Labortechnik
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Temperature probes SS300, standard version, 4,8×250 mm
Preis
SFr. 140.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Temperature probe for use with heating mantle controller WHM-C10D.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Temperature probes SS300, standard version
  • Ø×L:
    4,8×250 mm