AuftragsverfolgungKontakt
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 7,00, 6×250 ml, 6
Katalognr. METN52004107
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH Buffers
Katalognr. METN52004107
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 7,00, 6×250 ml, 6
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    6
  • Bezeichnung:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Pk Info:
    6×250 ml
  • pH-Wert:
    7,00