AuftragsverfolgungKontakt
Stühle, Reinraum Basic
Stühle, Reinraum Basic
Reinraum Basic 3 Stuhl, mit Skai® ESD-Bezug aus Kunstleder, schwarz, mit Permanentkontakt-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe: 430 mm, 470 - 610 mm, Gleiter
Catalog # BIMO9140-2571-812
Supplier:   bimos
Stühle, Reinraum Basic
Catalog # BIMO9140-2571-812
Supplier:  bimos
Stühle, Reinraum Basic
Stühle, Reinraum Basic
Reinraum Basic 3 Stuhl, mit Skai® ESD-Bezug aus Kunstleder, schwarz, mit Permanentkontakt-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe: 430 mm, 470 - 610 mm, Gleiter
Price
SFr. 679.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Für „reine“ oder „sterile“ Räume müssen Maßnahmen umgesetzt werden, um die Kontamination von Produkten und Prozessen zu verhindern. Dies ist eine wichtige Voraussetzung in der Mikroelektronik, Pharmaindustrie, Mikrosystemfertigung, Optik, Medizintechnik und im Gesundheitswesen. Aus diesem Grund hat bimos mit Experten aus Industrie und Forschung zusammengearbeitet, um die innovative Serie von Reinraumstühlen für den Einsatz unter extremen Bedingungen zu entwickeln.
  • Die glatten, versiegelten Oberflächen der Sitz- und Rückenlehnenverschalung beugen Verwirbelungen vor, selbst bei permanentem Luftstrom der Filteranlage, und verhindern die Ansammlung von Partikeln auf dem Stuhl
  • Kunstleder, Polster und Polster-Träger werden durch spezielle Schäumtechnik fest miteinander verbunden, um sicherzustellen, dass keine Partikel freigesetzt werden
  • Werden mit hochglanzpoliertem und abriebfestem 5-strahligem Fußkreuz aus Aluminium geliefert
  • Das Untergestell aus Aluminium-Druckguss ist hochglanzpoliert und mit leitfähigen Rollen/Gleitern für harte Böden ausgestattet
  • Sitzträger- und Rückenlehnenabdeckung sind aus Kunststoff
  • Erhältlich in 3 Ausführungen: Mit Permanentkontakt-Rückenlehne, Permanentkontakt-Rückenlehne mit verstellbarer Sitzneigung und Synchrontechnik
  • mit Gewichtsregulierung
Specifications
  • Bezeichnung:
    Reinraum Basic 3 Stuhl, mit Skai® ESD-Bezug aus Kunstleder, schwarz, mit Permanentkontakt-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe: 430 mm
  • Höhe:
    470 - 610 mm
  • Seq:
    04
  • Fußform:
    Gleiter