Magnetrührstäbchen
Magnetrührstange, 12 mm, 4,5 mm, Serie ARE/AREX 5
Katalognr. VELPA00001063
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Ø:4,5 mm
- Für:Serie ARE/AREX 5
- Bezeichnung:Magnetrührstange
- Länge:12 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



