Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen | Avantor

Magnetrührstäbchen

Magnetrührstange, 6 mm, 3 mm, Serie ARE/AREX 5
Katalognr. VELPA00001062
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Katalognr. VELPA00001062
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen

Magnetrührstange, 6 mm, 3 mm, Serie ARE/AREX 5

Preis
SFr. 4.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Zertifizierung:

Zubehördetails:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Technische Daten
  • Ø:
    3 mm
  • Für:
    Serie ARE/AREX 5
  • Bezeichnung:
    Magnetrührstange
  • Länge:
    6 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.