AuftragsverfolgungKontakt
Labels for BBP3x, type B-565 | Avantor
Labels for BBP3x, type B-565
Metalised label printer tape, B-565, B30C-1125-565-SL, Polyester, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Silber, BBP31, 29 mm×30,4 m, 1 roll/box
Katalognr. BRDY117922
Anbieter:   Brady
Labels for BBP3x, type B-565
Katalognr. BRDY117922
Anbieter:  Brady
Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
Metalised label printer tape, B-565, B30C-1125-565-SL, Polyester, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Silber, BBP31, 29 mm×30,4 m, 1 roll/box
Preis
SFr. 327.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These metallised polyester tapes are used for secure identification. Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
Technische Daten
  • Druckermodell:
    BBP31
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-565
  • Farbe:
    Silber
  • Bezeichnung:
    Metalised label printer tape
  • Abmessungen:
    29 mm×30,4 m
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    01
  • Modell:
    B30C-1125-565-SL
  • Verpackt:
    1 roll/box
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl