AuftragsverfolgungKontakt
Labels for BBP33 printers, type B-486 | Avantor
Labels for BBP33 printers, type B-486
Metalised printer labels, B-486, B33-19-486, Polyester, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Silber, BBP33, 76,2×50,8 mm
Katalognr. BRDY142957
Anbieter:   Brady
Labels for BBP33 printers, type B-486
Katalognr. BRDY142957
Anbieter:  Brady
Labels for BBP33 printers, type B-486
Labels for BBP33 printers, type B-486
Metalised printer labels, B-486, B33-19-486, Polyester, Permanent, gummibasiert, Thermal transfer, Silber, BBP33, 76,2×50,8 mm
Preis
251.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Metallised polyester labels for product labelling, asset tracking and general industrial ID.
  • Matte, light gray material has a permanent rubber-based adhesive and is thermal transfer printable
  • Ideal for serial number plates and rating plates with name-plate quality and metal-looking finish
  • Service temperature from –40 to +120 °C
Zertifizierung: UL approved, CSA accepted.
Technische Daten
  • Druckermodell:
    BBP33
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-486
  • Farbe:
    Silber
  • Bezeichnung:
    Metalised printer labels
  • Abmessungen:
    76,2×50,8 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    07
  • Modell:
    B33-19-486
  • Klebstoff:
    Permanent, gummibasiert