AuftragsverfolgungKontakt
Jars, with lid | Avantor
Jars, with lid
40 mm, 25 mm
Katalognr. HECH41050004
Jars, with lid
Katalognr. HECH41050004
Jars, with lid
Jars, with lid
40 mm, 25 mm
Preis
SFr. 13.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, low form, made of glass, with notch and overlapping cover.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    40 mm
  • Höhe:
    25 mm