AuftragsverfolgungKontakt
Farbige Deckeleinsätze
Farbige Deckeleinsätze
Blau
Katalognr. 525-0687
Anbieter:   Brand
Farbige Deckeleinsätze
Katalognr. 525-0687
Anbieter:  Brand
Farbige Deckeleinsätze
Farbige Deckeleinsätze
Blau
Preis
SFr. 24.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP.
  • Zur schnellen Identifizierung
  • Für Reaktionsgefäße 211-3201 bis 211-3205 und 211-3211 bis 211-3215
  • Anwendungen: −196 °C bis +121 °C
Technische Daten
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..