Farbige Deckeleinsätze
Weiß
Katalognr. 525-0690
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP.
- Zur schnellen Identifizierung
- Für Reaktionsgefäße 211-3201 bis 211-3205 und 211-3211 bis 211-3215
- Anwendungen: −196 °C bis +121 °C
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Seq:04