AuftragsverfolgungKontakt
Label printer, BMP™41 | Avantor
Label printer, BMP™41
Label printer BMP™41, EU-plug, 24,40 mm, 150×90×290 mm, 1,3 kg
Katalognr. BRDY133254
Anbieter:   Brady
Label printer, BMP™41
Katalognr. BRDY133254
Anbieter:  Brady
Label printer, BMP™41
Label printer, BMP™41
Label printer BMP™41, EU-plug, 24,40 mm, 150×90×290 mm, 1,3 kg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The BMP™41 portable label printer creates die-cut or continuous labels anywhere and at anytime. It can produce up to 25 mm wide labels which can be used as multi area labels mostly on labelling datacom, wires, cables and audio/visual equipments.
Delivery information: Supplied with nickel battery, MC1-1000-595-WT-BK cartridge, USB cable, AC adapter, power cord, product CD, brady printer drivers CD and quick start guide.
Technische Daten
  • Druckbreite (max.):
    24,40 mm
  • Gewicht:
    1,3 kg
  • Bezeichnung:
    Label printer BMP™41, EU-plug
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    150×90×290 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY176994
    Quick charger US for M410 label printer, black, 114,30W×69,85H×101,60D mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 283.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY176993
    Rechargeable NiMH battery for M410, BMP41 and BMP61 label printers, grey, 56,90W×109,98×25,00D mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 115.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY176990
    AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    BMP41; M410; BMP51; BMP53; M510; BMP61; M610; M611
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 170.00