Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Grün, unverpackt
Katalognr. 630-2863
Anbieter: Epredia
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus extra-weißem Glas hergestellt, sauber gewaschen und poliert.
- Zur Kennzeichnung und Farbcodierung mit Beschriftungsfeldern in 7 Standardfarben erhältlich
- Beschriftungsfeld ist gegen alle üblichen Lösungsmittel resistent
- Durch das extra dicke Beschriftungsfeld wird ein Kleben oder Zerkratzen der Gläser verhindert
Geeignen für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
Complies with ISO 8037/I
: ISO 8037/I.
: In Kartonschachteln mit 50.
Technische Daten
- Verpackt:unverpackt
- Farbe:Grün
- Seq:315