Petri Dishes
Ohne Belüftungsnocken, 60 mm, 8 mm, Steril, 50×10/Beutel
: Anicrin
Suitable for all microbiology applications.
Material: PS
- Ø:60 mm
- Verpackt:50×10/Beutel
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Ohne Belüftungsnocken
- Höhe:8 mm
- Seq:2
Suitable for all microbiology applications.
Material: PS