Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Sulphadoxin 98% | Avantor

Sulphadoxin 98%

100 g
Katalognr. J66268.22
Reizend
Sulphadoxin 98%
Katalognr. J66268.22
CAS Nummer:  2447-57-6
Sulphadoxin 98%
Sulphadoxin 98%

100 g

CAS Nummer:  2447-57-6
Preis
SFr. 866.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 2447-57-6 Molecular Formula: C12H14N4O4S Formula Weight: 310.33 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml Beilstein Reference: 625453 MDL No.: MFCD00792890

Synonyme:  sulphadoxine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide
  • CAS Nummer:2447-57-6
  • Formel:C₁₂H₁₄N₄O₄S
  • MDL-Nummer:MFCD00792890
  • Molekulargewicht:310.33 g/mol
  • Merck-Index:14,8906
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-504-9
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    100 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..