AuftragsverfolgungKontakt
Sulphadoxin 98% | Avantor
Sulphadoxin 98%
5 g
Katalognr. J66268.06
Reizend
Sulphadoxin 98%
Katalognr. J66268.06
CAS Nummer:  2447-57-6
Sulphadoxin 98%
Sulphadoxin 98%
5 g
CAS Nummer:  2447-57-6
Preis
SFr. 90.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 2447-57-6 Molecular Formula: C12H14N4O4S Formula Weight: 310.33 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml Beilstein Reference: 625453 MDL No.: MFCD00792890
Synonyme:  sulphadoxine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide
  • CAS Nummer:2447-57-6
  • Formel:C₁₂H₁₄N₄O₄S
  • MDL-Nummer:MFCD00792890
  • Molekulargewicht:310.33 g/mol
  • Merck-Index:14,8906
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-504-9
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 g
Technische Daten