AuftragsverfolgungKontakt
Rabbit serum | Avantor
Rabbit serum
Kaninchenserum, hitzeinaktiviert, Sterilfiltriert, gefroren
Katalognr. S250H-500
Anbieter:   Biowest
Rabbit serum
Katalognr. S250H-500
Anbieter:  Biowest
Rabbit serum
Rabbit serum
Kaninchenserum, hitzeinaktiviert, Sterilfiltriert, gefroren
Preis
SFr. 67.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Rabbit serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens removed. Serum includes all proteins not used in blood clotting (coagulation) and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances. Rabbit serum is used as a blocking agent in immunoassays and controls.
Technische Daten
  • Serumformat:
    gefroren
  • Sterilität:
    Sterilfiltriert
  • Bezeichnung:
    Kaninchenserum, hitzeinaktiviert
  • Seq:
    52