AuftragsverfolgungKontakt
Mouse serum | Avantor
Mouse serum
Mäuseserum, Sterilfiltriert, gefroren
Katalognr. S2160-500
Anbieter:   Biowest
Mouse serum
Katalognr. S2160-500
Anbieter:  Biowest
Mouse serum
Mouse serum
Mäuseserum, Sterilfiltriert, gefroren
Preis
SFr. 1’230.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Mouse serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens removed. Serum includes all proteins not used in blood clotting (coagulation) and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances. Mouse serum is used as a blocking agent in immunoassays and controls.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Serumformat:
    gefroren
  • Sterilität:
    Sterilfiltriert
  • Bezeichnung:
    Mäuseserum
  • Seq:
    46