AuftragsverfolgungKontakt
G418 -Lösung | Avantor
G418 -Lösung
20 mL
Anbieter:   Biowest
G418 -Lösung
Katalognr. L0015-020
Anbieter:  Biowest
CAS Nummer:  49863-47-0
G418 -Lösung
G418 -Lösung
20 mL
CAS Nummer:  49863-47-0
Preis
SFr. 86.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Antibiotic G418 is an aminoglycoside antibiotic similar in structure to gentamycin. It exhibits toxicity towards both eukaryotic and prokaryotic cells. The optimal concentration for selection and maintenance must be determined for each cell line.
  • Clear to very slightly hazy liquid
  • Shelf life of 24 months
  • Storage temperature of –20 °C
Achtung! Bitte beachten: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Synonyme:  G-418, (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol
  • CAS Nummer:49863-47-0
  • Formel:C₂₀H₄₀N₄O₁₀
  • MDL-Nummer:MFCD30541267
  • Molekulargewicht:496.552 g/mol
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    20 mL