AuftragsverfolgungKontakt
Trypsin
Trypsin 1:250 powder (porcine), 100 g
Katalognr. P5957-100GR
Anbieter:   Biowest
Trypsin
Katalognr. P5957-100GR
Anbieter:  Biowest
CAS Nummer:  
Trypsin
Trypsin
Trypsin 1:250 powder (porcine), 100 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 284.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and tissues. The concentration of trypsin necessary to dislodge the cells from their substrate depends on the sensitivity of the cells.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 g
  • Bezeichnung:
    Trypsin 1:250 powder (porcine)
Technische Daten