AuftragsverfolgungKontakt
Rückschlagventile | Avantor
Rückschlagventile
Non return valve with black printed directional arrow, 10 - 14 mm ID
Katalognr. BURK8714-1010
Anbieter:   BURKLE
Rückschlagventile
Katalognr. BURK8714-1010
Anbieter:  BURKLE
Rückschlagventile
Rückschlagventile
Non return valve with black printed directional arrow, 10 - 14 mm ID
Preis
SFr. 5.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar. PP, durchscheinend.
  • Druckbelastbar max. 4 bar
  • Betriebstemperatur bis +40 °C
  • Mit PP-Ventilkugel
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Non return valve with black printed directional arrow
  • Seq:
    06
  • Schlauchgröße:
    10 - 14 mm ID