Membranfilter mit Gitter
White with black grid, cellulose acetate, 3 mm hydrophobic edge, 135, 0,20 µm, 47 mm
Catalog # SART13507-47-ACN
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.
Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,20 µm
- Typ:135
- Bezeichnung:White with black grid, cellulose acetate, 3 mm hydrophobic edge
- Seq:02
- Cat. No.:SART13507-47-ACN
- Max. Temperatur:180 °C
- Stärke:120 µm