AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions | Avantor
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 9,21, 250 mL
Katalognr. HACHLZW9465.99
Anbieter:   Hach
pH buffer solutions
Katalognr. HACHLZW9465.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 9,21, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 34.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml
  • pH-Wert:
    9,21
Technische Daten