Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Human MCP1 (from E. coli) | Avantor

Human MCP1 (from E. coli)

5 µG
Katalognr. BIRBORB80140-5
Marketsource
Anbieter:   Biorbyt
Human MCP1 (from E. coli)
Katalognr. BIRBORB80140-5
Anbieter:  Biorbyt
Marketsource
CAS Nummer:  
Human MCP1 (from E. coli)

5 µG

CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 µG
Product Details & Documents

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    5 µG
  • Zusammensetzung:
    The protein was lyophilized from concentrated (1mg/ml) sterile solution containing no additives.
  • Cat. No.:
    BIRBORB80140-5
  • Ursprung:
    E. coli
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE , HPLC , FuncS
  • Purity:
    > 98.0% as determined by RP-HPLC and analysis by SDS-PAGE
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
  • Sequence:
    The sequence of the first five N-terminal amino acids was determined and was found to be Gln-Pro-Asp-Ala-Ile.
  • Protein/Peptid-Name:
    MCP1
  • Biologische Aktivität:
    The specific activity as determined by the ability of MCP-1 to chemoattract human Monocytes using concentration of 5-20 ng/ml.
  • Proteinsynonym:
    C-C motif chemokine 2
  • Löslichkeit:
    It is recommended to reconstitute the lyophilized Monocyte Chemotactic Protein-1in sterile H2O not less than 100ug/ml, which can then be further diluted to other aqueous solutions.

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..