AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, N-Plan Objektive | Avantor
VWR®, N-Plan Objektive
N-Plan Objektiv (Öl/Wasser), 100×/1,25 mm (i)
Katalognr. 630-2009
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objektive
Katalognr. 630-2009
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objektive
VWR®, N-Plan Objektive
N-Plan Objektiv (Öl/Wasser), 100×/1,25 mm (i)
Preis
SFr. 152.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Dokumente
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    100×/1,25 mm (i)
  • Bezeichnung:
    N-Plan Objektiv (Öl/Wasser)
  • Seq:
    212