Multi-Parameter-Tester, Pocket Pro™+
Tester für pH, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur, Pocket pro™+ Multi 2
665-0400
: Hach
Praktische tragbare Tester mit austauschbaren Sensoren zur Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Temperatur und pH-Werten (nur Multi 2). Dank der eingebauten Leistungsdiagnostik weiß der Benutzer, wann der Sensor gereinigt oder kalibriert werden muss.
- Mit Glas-pH-Sensorelement
- Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktion für Tester
- Leicht zu ersetzende AAA-Batterien und ein praktisches Probengefäß erleichtern die Wartung und Messungen
- Die große LCD-Anzeige ist leicht zu lesen und die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Messungen in fast jeder Umgebung
- Intuitive Benutzerschnittstelle
- Lebensdauer der Batterie: 450 Stunden (200 Stunden bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung)
- 1 Jahr Garantie auf Messgerät und Sensor
Ideal für Messungen vor Ort in Getränken, Industriewasser, Abwasser und Schwimmbadwasser.
: Testers are supplied with 4 AAA batteries, lanyard, and quick start guide. Calibration solutions and other accessories are ordered separately. Please contact your Avantor representative for more information.
- Bezeichnung:Tester für pH, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur, Pocket pro™+ Multi 2
- Seq:03
- Auflösung der Leitfähigkeit:0,1 µS/cm (0,0 - 199,9 µS/cm), 1 µS/cm (200 - 1999 µS/cm), 0,01 mS/cm (2,00 - 20,00 mS/cm)
- Temperaturgenauigkeit:±0,5 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Konformität:IP 67
- TDS - Auflösung:0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,00 - 10,00 ppt)
- Gewicht:0,135 kg (mit Batterien)
- pH - Genauigkeit:±0,02
- pH - Bereich:0,00 - 14,00
- Salinität - Auflösung:0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,0 - 10,00 ppt), 0,01% (0,0 - 1,00%)
- TDS - Genauigkeit:±1 %
- Salinität - Genauigkeit:±1 %
- Cat. No.:665-0400
- Leitfähigkeitsbereich:Automatische Bereichseinstellung: 0,0 - 199,9 µS/cm/200 - 1999 µS/cm/2,00 - 19,99 mS/cm
- TDS - Bereich:Automatische Bereichseinstellung: 0,0 - 99,9 ppm/100 - 999 ppm/1,00 - 10,00 ppt
- Modell:Pocket Pro™+ Multi 2
- Genauigkeit der Leitfähigkeit:±1 %
- Kalibrierung der Leitfähigkeit:3 Punkte (automatisch), 1 Punkt (benutzerdefiniert)
- B×T×H:37×30×170 mm
- pH - Auflösung:0,01
- Stromversorgung:4× AAA-Batterien
- pH - Kalibrierung:3 Punkte (automatisch), 2 Punkte (benutzerdefiniert)
- Salinität - Bereich:Automatische Bereichseinstellung: 0,00 - 99,9 ppm/100 - 999 ppm/1,0 - 10,00 ppt/0,00 - 1,00%
- Temperaturbereich:0,0...+50 °C
- Display:LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Accessories
- Bezeichnung
- HACH9532701Ersatz-Sensor für Leitfähigkeits-/TDS-/Salinitäts-/Temperaturmessungen, für Multi 1-Messgerät1 * 1 ST - SFr. 251.00
- BezeichnungpH-WertPackung
- HACH2769920pH buffer solution combination pack, single-use4,01/7,00Foil pouch1 * 1 SET - SFr. 84.80
- Bezeichnung
- HACH9532801Ersatz-Sensor für pH-/Leitfähigkeits-/TDS-/Salinitäts-/Temperaturmessungen, für Multi 2-Messgerät1 * 1 ST - SFr. 290.00