Multi-Parameter-Tester, Pocket Pro™+
Product Details & Documents
Praktische tragbare Tester mit austauschbaren Sensoren zur Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Temperatur und pH-Werten (nur Multi 2). Dank der eingebauten Leistungsdiagnostik weiß der Benutzer, wann der Sensor gereinigt oder kalibriert werden muss.
- Mit Glas-pH-Sensorelement
- Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktion für Tester
- Leicht zu ersetzende AAA-Batterien und ein praktisches Probengefäß erleichtern die Wartung und Messungen
- Die große LCD-Anzeige ist leicht zu lesen und die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Messungen in fast jeder Umgebung
- Intuitive Benutzerschnittstelle
- Lebensdauer der Batterie: 450 Stunden (200 Stunden bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung)
- 1 Jahr Garantie auf Messgerät und Sensor
Ideal für Messungen vor Ort in Getränken, Industriewasser, Abwasser und Schwimmbadwasser.
Delivery information: Testers are supplied with 4 AAA batteries, lanyard, and quick start guide. Calibration solutions and other accessories are ordered separately. Please contact your Avantor representative for more information.
Documents
Comprehensive Video Tour
Videos
Hach Pocket Pro Tester Brochure L2825
Product Literature
Technische Daten
- Bezeichnung:Tester für Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur, Pocket pro™+ Multi 1
- Seq:01
- Auflösung der Leitfähigkeit:0,1 µS/cm (0,0 - 199,9 µS/cm), 1 µS/cm (200 - 1999 µS/cm), 0,01 mS/cm (2,00 - 20,00 mS/cm)
- Temperaturgenauigkeit:±0,5 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Konformität:IP 67
- TDS - Auflösung:0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,00 - 10,00 ppt)
- Gewicht:0,135 kg (mit Batterien)
- pH - Genauigkeit:-
- pH - Bereich:-
- Salinität - Auflösung:0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,0 - 10,00 ppt), 0,01% (0,0 - 1,00%)
- TDS - Genauigkeit:±1 %
- Salinität - Genauigkeit:±1 %
- Cat. No.:665-0407
- Leitfähigkeitsbereich:Automatische Bereichseinstellung: 0,0 - 199,9 µS/cm/200 - 1999 µS/cm/2,00 - 19,99 mS/cm
- TDS - Bereich:Automatische Bereichseinstellung: 0,0 - 99,9 ppm/100 - 999 ppm/1,00 - 10,00 ppt
- Modell:Pocket Pro™+ Multi 1
- Genauigkeit der Leitfähigkeit:±1 %
- Kalibrierung der Leitfähigkeit:3 Punkte (automatisch), 1 Punkt (benutzerdefiniert)
- B×T×H:37×30×170 mm
- pH - Auflösung:-
- Stromversorgung:4× AAA-Batterien
- pH - Kalibrierung:-
- Salinität - Bereich:Automatische Bereichseinstellung: 0,00 - 99,9 ppm/100 - 999 ppm/1,0 - 10,00 ppt/0,00 - 1,00%
- Temperaturbereich:0,0...+50 °C
- Display:LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HACH9532701Ersatz-Sensor für Leitfähigkeits-/TDS-/Salinitäts-/Temperaturmessungen, für Multi 1-MessgerätEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 251.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungpH-WertPackungVerfügbarkeitPreis
- HACH2769920pH buffer solution combination pack, single-use4,01/7,00Foil pouchEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 SET - SFr. 84.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HACH9532801Ersatz-Sensor für pH-/Leitfähigkeits-/TDS-/Salinitäts-/Temperaturmessungen, für Multi 2-MessgerätEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 290.00