Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: additivfrei , sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Für Reinräume Dicke: 150 um Breite: 4 (101,6 mm) Verpackung: Rolle des 500 '(150 m) in Doppelverpackung 1 * 1 ST
Katalognr. KNFCLT106K0400
Anbieter: KNF CLEANROOM
Frequently Bought Together