Flammenzerstäubungssysteme
Flammenzerstäubungssystem-Kit
Catalog # VARI190034100
Supplier: VARIAN
Jump to:
Product Details & Documents
Das Mark 7-Zerstäubungssystem verarbeitet komplexe Matrizen und erzielt schnell präzise Ergebnisse.
- Konturiertes Design für hervorragende Verstopfungsbeständigkeit selbst bei schwierigsten Proben
- Korrosionsbeständige Komponenten
- Für hochsaure Matrizen
Das Mark 7 System verfügt über abnehmbare Doppelkopf-Mischpaddel für eine gründliche Durchmischung, feinste Aerosole und präzise, genaue Bestimmungen.
Dieses System ermöglicht die Einführung von Proben mit hoher Matrix und bietet die Flexibilität, eine hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Der Bediener kann die Leistung dieses Systems über die extern einstellbaren Impakt-Beads optimieren.
Ordering information: Ein verstellbarer Zylinderzerstäuber, ein Zerstäuber-Reinigungsdraht, PTFE-Impakt-Beads, eine Brennerreinigungs- und Ausrichtungskarte sowie Hochvakuum-Kapillarschläuche sind separat erhältlich.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Flammenzerstäubungssystem-Kit
- Seq:001
- Cat. No.:VARI190034100
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VARI6910009700Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"Log in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VARI9910105800Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)Log in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice