AuftragsverfolgungKontakt
Polypropylene vials | Avantor
Polypropylene vials
Certified vial, screw top, 0,25 ml, 12×32 mm, Klar, Nein
Katalognr. HEWL5190-2243
Polypropylene vials
Katalognr. HEWL5190-2243
Polypropylene vials
Polypropylene vials
Certified vial, screw top, 0,25 ml, 12×32 mm, Klar, Nein
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These vials are appropriate for pH sensitive samples, sodium, and heavy metal analyses.
  • Manufactured from virgin PP
  • Chemically resistant
Wide opening glass/plastic vials have a glass flanged insert molded to the inside, so sample only comes in contact with high quality glass insert and septum.
Zertifizierung: Meets requirements of 21 CFR 177.1520.
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Kapazität:
    0,25 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Certified vial, screw top
  • Seq:
    02