Detektierbare Pflaster
Nachfüllpackung für Pflasterspender, komplett, 130 detektierbare Pflaster, - mm
Katalognr. SOEH1009982
Anbieter: SOEHNGEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese blauen detektierbaren Pflaster wurden speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Durch eingearbeitete Metallstreifen sind sie mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar.
- Pflaster werden von den meisten Metalldetektoren, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, erkannt
- Atmungsaktiv und hautfreundlich
- Qualitativ hochwertige, hypoallergene Pflaster
Technische Daten
- Bezeichnung:Nachfüllpackung für Pflasterspender, komplett, 130 detektierbare Pflaster
- L×B:- mm
- Seq:02